Få mere at vide
Quickfit™ Retvinklet røradapter
Artikelnummer. 12098361
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12098361
Brand: Quickfit MF10/1B/SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quickfit™ Rettvinklet røradapter fås i en række forskellige keglestørrelser.
  • Med retvinklet tilslutning til fastgørelse af gummislange mm
  • Aftagelige plastgevindforbindelser gør det muligt at montere fleksible slanger nemt og sikkert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 14/23
Til brug med (udstyr) Fleksibel slange, gummislange
Inkluderer Aftagelig plastgevindforbindelse
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Retvinklet slangeadapter