Få mere at vide
Quickfit™ Retvinklet røradapter
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Quickfit™ Rettvinklet røradapter fås i en række forskellige keglestørrelser.
- Med retvinklet tilslutning til fastgørelse af gummislange mm
- Aftagelige plastgevindforbindelser gør det muligt at montere fleksible slanger nemt og sikkert
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 29/32 |
| Til brug med (udstyr) | Fleksibel slange, gummislange |
| Inkluderer | Aftagelig plastgevindforbindelse |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Retvinklet slangeadapter |