Få mere at vide
Quickfit™ Reduktionsstikadapter
Artikelnummer. 15537800
Keglestørrelse:
Keglestørrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 40/38
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 50/42
Keglestørrelse: 55/44
Standard konusled nr.:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15537800
Brand: Quickfit DA47
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter forbinder store slebet glassamlinger med mindre størrelser.
  • Nyttig til tilslutning af slebet glasfuger af forskellig størrelse
  • Lille fatning øverst, stor kegle i bunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse Keglestørrelse: 45/40
Til brug med (udstyr) Uens størrelse slebet Glasfuge
Inkluderer Lille fatning, stor kegle
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Reduktionsadapter
Standard konusled nr. 29/32