Få mere at vide
Quickfit™ Reduktionsstikadapter
Artikelnummer. 15527800
Keglestørrelse:
Cone Size: 55/44
Keglestørrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 40/38
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 50/42
Standard konusled nr.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15527800
Brand: Quickfit DA39
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter forbinder store slebet glassamlinger med mindre størrelser.
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse Cone Size: 55/44
Til brug med (udstyr) Dissimilar sized ground Glass joint
Inkluderer Small socket, large cone
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype Reduction adapter
Standard konusled nr. 24/29