Få mere at vide
Quickfit™ Reduktionsstikadapter
Keglestørrelse:
Cone Size: 55/44
Keglestørrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 40/38
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 50/42
Standard konusled nr.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter forbinder store slebet glassamlinger med mindre størrelser.
- Nyttig til tilslutning af slebet glasfuger af forskellig størrelse
- Lille fatning øverst, stor kegle i bunden
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | Keglestørrelse: 50/42 |
| Til brug med (udstyr) | Uens størrelse slebet Glasfuge |
| Inkluderer | Lille fatning, stor kegle |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Reduktionsadapter |
| Standard konusled nr. | 24/29 |