Få mere at vide
Quickfit™ Reduktionsstikadapter
Artikelnummer. 10765861
Keglestørrelse:
Cone Size: 55/44
Keglestørrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 40/38
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 50/42
Standard konusled nr.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 10765861
Brand: Quickfit DA24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter forbinder store slebet glassamlinger med mindre størrelser.
  • Nyttig til tilslutning af slebet glasfuger af forskellig størrelse
  • Lille fatning øverst, stor kegle i bunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse Keglestørrelse: 29/32
Til brug med (udstyr) Uens størrelse slebet Glasfuge
Inkluderer Lille fatning, stor kegle
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Reduktionsadapter
Standard konusled nr. 19/26