Learn More
Quickfit™ Reduktionsstikadapter
Product Code. 10520681
Click to view available options
Keglestørrelse:
Keglestørrelse: 14/23
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 24/29
Keglestørrelse: 29/32
Keglestørrelse: 34/35
Keglestørrelse: 40/38
Keglestørrelse: 45/40
Keglestørrelse: 50/42
Keglestørrelse: 55/44
Standard konusled nr.:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
34/35
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Product Code. 10520681
Brand: Quickfit DA13
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter forbinder store slebet glassamlinger med mindre størrelser.
  • Nyttig til tilslutning af slebet glasfuger af forskellig størrelse
  • Lille fatning øverst, stor kegle i bunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Keglestørrelse Keglestørrelse: 24/29
Til brug med (udstyr) Uens størrelse slebet Glasfuge
Inkluderer Lille fatning, stor kegle
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Reduktionsadapter
Standard konusled nr. 14/23