Få mere at vide
Quickfit™ Recovery Still Head Adapter
Artikelnummer. p-8003006
Keglestørrelse:
14/23 (kolbe/kondensator)
19/26 (kolbe/kondensator)
24/29 (kolbe), 19/26 (kondensator)
24/29 (kolbe/kondensator)
29/32 (kolbe/kondensator)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11362105
Brand: Quickfit SH1/11
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genvind damp efter destillation. QuickFit™ glasgenvindingshoved giver et lukket rør mellem kolber og kondensatorer.
Genvind damp efter destillation. QuickFit ™glasgenvindingshoved giver et lukket rør mellem kolber og kondensatorer.
Giver en enkel dampledning mellem kolber og destillationskondensatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Keglestørrelse 14/23 (kolbe/kondensator)
Produkttype Recovery Still Head Adapter