Få mere at vide
Quickfit™ Recovery Still Head Adapter
Keglestørrelse:
14/23 (kolbe/kondensator)
19/26 (kolbe/kondensator)
24/29 (kolbe), 19/26 (kondensator)
24/29 (kolbe/kondensator)
29/32 (kolbe/kondensator)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Genvind damp efter destillation. QuickFit ™glasgenvindingshoved giver et lukket rør mellem kolber og kondensatorer.
Giver en enkel dampledning mellem kolber og destillationskondensatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Keglestørrelse | 24/29 (kolbe/kondensator) |
| Produkttype | Recovery Still Head Adapter |