Få mere at vide
Quickfit™ Modtager med Vented Bend
Højde (metrisk):
80 mm
106 mm
120 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Modtag destillat i en rundbundet kolbe. De QuickFit™ modtageren er sammenføjet med udluftningsbøjning for at undgå problemer med lukkede systemer .
- Bend with vent
- With sidearm to provide vent to atmosphere
- Avoids the problems of closed systems
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Højde (metrisk) | 120 mm |
| Højde (engelsk) | 4.7 in. |
| Inkluderer | Side arm |
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Produkttype | Receiver Adapter |