Få mere at vide
Quickfit™ Modtager med Vented Bend
Artikelnummer. 11332095
Højde (metrisk):
80 mm
106 mm
120 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11332095
Brand: Quickfit RA2/11
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modtag destillat i en rundbundet kolbe. De QuickFit™ modtageren er sammenføjet med udluftningsbøjning for at undgå problemer med lukkede systemer .
Modtag destillat i en rundbundet kolbe. De QuickFit™ modtageren er sammenføjet med udluftningsbøjning for at undgå problemer med lukkede systemer .
  • Bøj med udluftning
  • Med sidearm for at give luft til atmosfæren
  • Undgår problemerne med lukkede systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 80 mm
Højde (engelsk) 3,14 tommer.
Inkluderer Sidearm
Keglestørrelse 14/23
Produkttype Modtager adapter