Få mere at vide
Quickfit™ Reaktionsbeholderbobler med indløb
Artikelnummer. p-8012612
Type:
Reaktionsbeholderbobler med indløb
Reaktionsfartøjsbobler
Standard konusled:
24/29
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15547910
Brand: Quickfit GB2/19SC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at lukke reaktionsblandingen fra atmosfæren
  • Med gasindtag for at give kontinuerlig strøm af inert gas (N2 eller Ar) over reaktionen
  • Komplet med aftagelig plastslangeforbindelse for at tillade nem og sikker fastgørelse til 9 mm fleksible slanger
  • Boblerne har en kapacitet på ca. 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Reaktionsfartøjsbobler
Standard konusled Keglestørrelse: 19/26
Til brug med (applikation) Ideel til at lukke reaktionsblandingen fra atmosfæren