Få mere at vide
Quickfit™ Reaktionsbeholderbobler med indløb
Artikelnummer. 15788017
Skift visning
Type:
Reaktionsbeholderbobler med indløb
Reaktionsfartøjsbobler
Standard konusled:
24/29
Keglestørrelse: 19/26
Keglestørrelse: 29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Standard konusled Pakningsstørrelse
15788017 Reaktionsbeholderbobler med indløb 24/29 Pakke med 5
15547910 Reaktionsfartøjsbobler Keglestørrelse: 19/26 Pakke med 5
15557910 Reaktionsfartøjsbobler Keglestørrelse: 29/32 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15788017 Leverandør Quickfit Leverandørnr. GB2/24SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7166.25 DKK
    6216.78 DKK / Pakke med 5
    Spare 949.47 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Ideel til at lukke reaktionsblandingen fra atmosfæren
  • Med gasindtag for at give kontinuerlig strøm af inert gas (N2 eller Ar) over reaktionen
  • Komplet med aftagelig plastslangeforbindelse for at tillade nem og sikker fastgørelse til 9 mm fleksible slanger
  • Boblerne har en kapacitet på ca. 5 ml
Tekniske data
Type Reaktionsbeholderbobler med indløb
Standard konusled 24/29