Få mere at vide
Quickfit™ Quickfit™ Reaktionsfartøjsbobler
Beskrivelse
- Sidearm for at lette påfyldning med mineralolie
- Boblerne har en kapacitet på ca. 5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reaktionsfartøjsbobler |
| Standard konusled | 29/32 |