Få mere at vide
Quickfit™ Reaktionsfartøjsbobler
Standard konusled:
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Sidearm for at lette påfyldning med mineralolie
- Boblerne har en kapacitet på ca. 5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reaktionsfartøjsbobler |
| Standard konusled | 19/26 |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at lukke reaktionsblandingen fra atmosfæren |