Få mere at vide
Quickfit™ PTFE skruegevindskiver
Beskrivelse
Fastgør skruelåg til glasskruegevind. QuickFit™ gevindskiver til QuickFit™ skruegevind sikrer, at hætten sidder korrekt. Skiver kommer i mange forskellige størrelser.
- Til brug med Quickfit™ glas skruegevind
- Melamin skruelåg med åbning i toppen
- Silikone gummiringe med PTFE skiver
- For at bestemme hvilke komponenter der kræves: i) Kontroller størrelsen på glasskruegevindet (størrelsesbetegnelsen henviser til O. D. af gevind inmm) ii) Kontroller O. D. af prøvetagningsrøret, termometeret, sonden osv., der skal føres gennem skruelåget.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6 til 7 mm (gennem hætten) |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | For Quickfit™ Glasskruegevind |
| Trådstørrelse | 13 |
| Produkttype | Vaskemaskine |