Få mere at vide
Quickfit™ PTFE klemme
Størrelse:
14/23
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Bruges til at opbevare glasvarer med Quickfit™ koniske led
- Fremstillet af PTFE med indkapslet stålfjeder for at give et fast greb
- Clips er nummereret med ledstørrelse for nem identifikation
- Kan bruges ved temperaturer op til 250 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ledklemme |
| Materiale | PTFE |
| Inkluderer | Indkapslet stålfjeder |
| Til brug med (udstyr) | Koniske samlinger |
| Størrelse | 29/32 |
| Temperaturbestandig (metrisk). | 250 °C |