Få mere at vide
Quickfit™ PTFE klemme
Artikelnummer. 11941528
Størrelse:
14/23
29/32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11941528
Brand: Quickfit GC14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til at opbevare glasvarer med Quickfit™ koniske led
  • Bruges til at opbevare glasvarer med Quickfit™ koniske led
  • Fremstillet af PTFE med indkapslet stålfjeder for at give et fast greb
  • Clips er nummereret med ledstørrelse for nem identifikation
  • Kan bruges ved temperaturer op til 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ledklemme
Materiale PTFE
Inkluderer Indkapslet stålfjeder
Til brug med (udstyr) Koniske samlinger
Størrelse 14/23
Temperaturbestandig (metrisk). 250 °C