Få mere at vide
Quickfit™ PTFE klinge
Artikelnummer. 12929413
Skift visning
Længde (metrisk):
450 mm
750 mm
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
11 mm
Bredde (metrisk):
52 mm (klinge)
76 mm (klinge)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) aksel Bredde (metrisk) unitSize
12929413 450 mm 6 mm 76 mm (klinge) Pakke med 5
10151840 450 mm 6 mm 52 mm (klinge) Pakke med 5
12939413 750 mm 11 mm 76 mm (klinge) Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12929413 Leverandør Quickfit Leverandørnr. ST7/3
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse PTFE-blade for maksimal modstand mod kemiske angreb. Quickfit™ PTFE-blade kan drejes på glasakslen for at tillade passage gennem små åbninger, f.eks. halse og fatninger på Quickfit™ kolber.
Brug disse PTFE-blade for maksimal modstand mod kemiske angreb. QuickfitTM PTFE-blade kan drejes på glasskaftet for at tillade passage gennem små åbninger, f.eks. halse og fatninger på QuickfitTM-kolber.
  • Bladene er aftagelige til rengøring og udskiftning
  • Nyttigt til at feje tæt på karvæggene, da de ikke forårsager ridser
  • Til brug med røreskaft af glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Til brug med (udstyr) Omrørerskaft af glas
Til brug med (applikation) Til fejning tæt på karvæggene, da de ikke vil forårsage ridser
Længde (metrisk) 450 mm
Temperatur (metrisk) 250 °C
Type Omrørere
Bredde (metrisk) 76 mm (klinge)
Materiale PTFE