Få mere at vide
Quickfit™ Trykudligningstragt med Rotaflo™ Stophane
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Keglestørrelse:
19/26
24/29
Fællesnummer:
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug når væsker skal indføres i beholdere under vakuum
- Overholder ISO 4800
- Kan også bruges sammen med Soxhlets som opløsningsmiddelfælder for at lette genopretningen ved slutningen af en ekstraktion
- Med GP Rotaflo™ stophaner med kemisk resistente PTFE nøgler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Til brug med (applikation) | Anvendes når væsker skal indføres i beholdere under vakuum, Soxhlets som opløsningsmiddelfælde |
| Fællesnummer | 24/29 |
| Mængde | 1PK |
| Stophane | GP Rotaflo™ ; 3 mm |
| Produkttype | Trykudlignende tragt |