Få mere at vide
Quickfit™ Trykudligningstragt med Rotaflo™ Stophane
Artikelnummer. 12014453
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Keglestørrelse:
19/26
24/29
Fællesnummer:
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12014453
Brand: Quickfit DE250/32
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug når væsker skal indføres i beholdere under vakuum
  • Overholder ISO 4800
  • Kan også bruges sammen med Soxhlets som opløsningsmiddelfælder for at lette genopretningen ved slutningen af en ekstraktion
  • Med GP Rotaflo™ stophaner med kemisk resistente PTFE nøgler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Keglestørrelse 19/26
Til brug med (applikation) Anvendes når væsker skal indføres i beholdere under vakuum, Soxhlets som opløsningsmiddelfælde
Fællesnummer 24/29
Mængde 1PK
Stophane GP Rotaflo™ ; 3 mm
Produkttype Trykudlignende tragt