Få mere at vide
Quickfit™ Polyacetal ledklemme
Click to view available options
Farve:
Mørkeblå
Unit Size:
Pakke med 5
Description
- Til at opbevare glasvarer med Quickfit™ sfæriske led
- Fremstillet af polyacetal
- Kan reducere behovet for fastspænding betydeligt
- Let at montere og fjerne
- Kan bruges ved temperaturer op til 80 °C
- Clips er farvekodede for nem identifikation
Specifications
Specifications
| Mængde | 5/Pk. |
| Type | Ledklemme |
| Materiale | Polyacetal |
| Farve | Mørkeblå |