Få mere at vide
Quickfit™ Polyacetalklemme til sfæriske led
Artikelnummer. 12613032
Farve:
Lys orange
Mørkerød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12613032
Brand: Quickfit KS13
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til at opbevare glasvarer med Quickfit™ sfæriske led
  • Fremstillet af polyacetal
  • Kan reducere behovet for fastspænding betydeligt
  • Let at montere og fjerne
  • Kan bruges ved temperaturer op til 80 °C
  • Clips er farvekodede for nem identifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5/Pk.
Type Ledklemme
Materiale Polyacetal
Farve Violet