Få mere at vide
Quickfit™ Almindelig kortstammeadapter
Samlet længde (metrisk):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Keglestørrelse:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Før destillat fra kondensatorer ind i modtagebeholdere. QuickFit™ almindelige korte stilkeadaptere kommer i en bred vifte af længder fra korte stilke til meget lange.
- Med kort eller lang stilk
- Nyttig til at tilføre destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Samlet længde (engelsk) | 7,8'' |
| Samlet længde (metrisk) | 200 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilførsel af destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Produkttype | Modtager adapter |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Dokumenter
Product Information
Product Information
Product information
Filstørrelse: 2.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Quickfit™ Almindelig kortstammeadapter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion