Få mere at vide
Quickfit™ Almindelig kortstammeadapter
Artikelnummer. 15587940
Samlet længde (metrisk):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15587940
Brand: Quickfit RA1/10
Før destillat fra kondensatorer ind i modtagebeholdere. QuickFit™ almindelige korte stilkeadaptere kommer i en bred vifte af længder fra korte stilke til meget lange.
  • With short or long stem
  • Useful for feeding distillate from condensers into receiving vessels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass
Samlet længde (metrisk) 120 mm
Til brug med (applikation) Feeding distillate from condensers into receiving vessels
Keglestørrelse 19/10
Produkttype Receiver Adapter