Få mere at vide
Quickfit™ Almindelig kortstammeadapter
Samlet længde (metrisk):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Før destillat fra kondensatorer ind i modtagebeholdere. QuickFit™ almindelige korte stilkeadaptere kommer i en bred vifte af længder fra korte stilke til meget lange.
- Med kort eller lang stilk
- Nyttig til at tilføre destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Samlet længde (engelsk) | 2,55 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 65 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilførsel af destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere |
| Keglestørrelse | 29/32 |
| Produkttype | Modtager adapter |