Få mere at vide
Quickfit™ Almindelig kortstammeadapter
Artikelnummer. 12425366
Samlet længde (metrisk):
65 mm
120 mm
190 mm
200 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12425366
Brand: Quickfit RA1/01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Før destillat fra kondensatorer ind i modtagebeholdere. QuickFit™ almindelige korte stilkeadaptere kommer i en bred vifte af længder fra korte stilke til meget lange.
  • Med kort eller lang stilk
  • Nyttig til at tilføre destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Samlet længde (engelsk) 2,55 tommer.
Samlet længde (metrisk) 65 mm
Til brug med (applikation) Tilførsel af destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere
Keglestørrelse 14/23
Produkttype Modtager adapter