Få mere at vide
Quickfit™ Quickfit™ Almindelig kortstammeadapter
Beskrivelse
Før destillat fra kondensatorer ind i modtagebeholdere. QuickFit™ almindelige korte stilkeadaptere kommer i en bred vifte af længder fra korte stilke til meget lange.
- Med kort eller lang stilk
- Nyttig til at tilføre destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Samlet længde (engelsk) | 2,55 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 65 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilførsel af destillat fra kondensatorer til modtagebeholdere |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Produkttype | Modtager adapter |