Få mere at vide
Quickfit™ Almindelige fordøjelsesrør
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
42 mm
Oversigt:
Kapacitet: 100 ml
Kapacitet: 250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Med almindelig perlehals
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste kemiske og termiske holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kapacitet: 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 26 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 300 mm |
| Produkttype | Fordøjelsesrør |