Få mere at vide
Quickfit™ Almindelige fordøjelsesrør
Artikelnummer. 12425436
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
42 mm
Oversigt:
Kapacitet: 100 ml
Kapacitet: 250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Oversigt Pakningsstørrelse
12425436 42 mm Kapacitet: 250 ml Pakke med 5
10459160 26 mm Kapacitet: 100 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12425436 Leverandør Quickfit Leverandørnr. TT250/42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1617.00 DKK
    1400.08 DKK / Pakke med 5
    Spare 216.92 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Til brug med blokvarmere
  • Med almindelig perlehals
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste kemiske og termiske holdbarhed
Tekniske data
Oversigt Kapacitet: 250 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 42 mm
Samlet længde (metrisk) 300 mm
Produkttype Fordøjelsesrør