Få mere at vide
Quickfit™ Almindelige fordøjelsesrør
Artikelnummer. 10459160
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
26 mm
42 mm
Oversigt:
Kapacitet: 100 ml
Kapacitet: 250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Oversigt Pakningsstørrelse
10459160 26 mm Kapacitet: 100 ml Pakke med 5
12425436 42 mm Kapacitet: 250 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10459160 Leverandør Quickfit Leverandørnr. TT100/26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 DKK
    941.76 DKK / Pakke med 5
    Spare 153.24 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Til brug med blokvarmere
  • Med almindelig perlehals
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste kemiske og termiske holdbarhed
Tekniske data
Oversigt Kapacitet: 100 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Samlet længde (metrisk) 300 mm
Produkttype Fordøjelsesrør