Få mere at vide
Quickfit™ Plain Bend leveringsmodtager
Artikelnummer. p-8003001
Højde (metrisk):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12415376
Brand: Quickfit RA9/11
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Almindelig bøjning uden udluftning
Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver-adaptere fås i en række keglestørrelser.
  • Almindelig bøjning uden udluftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 90 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Keglestørrelse 14/23
Produkttype Modtager adapter