Få mere at vide
Quickfit™ Almindelig luft/strømslange
:
Passer til størrelse: 13 tråd; Længde: 325mm; Udvendig diameter: 7 mm; Antal: 5
Beskrivelse
Fastgør dette glasrør til ™Quickfit termometer/indløbsadaptere. Quickfit™ Plain Air/Stream Tube med stråle er et perfekt valg.
- Almindeligt borosilikatglasrør med stråle
- Designet til at passe til rækken af Quickfit™ termometer/indløbsadaptere med størrelse 13 gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,27 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 12,7 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 325 mm |
| Til brug med (applikation) | Passer til rækken af Quickfit™ termometer/indløbsadaptere |
| Inkluderer | Stråle |
| Produkttype | Almindelig rør |