Få mere at vide
Quickfit™ Grisemodtager
Keglestørrelse:
14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tillader op til tre kolber* skal tilsluttes en kondensatorudtag
- Ved let drejning af adapteren præsenteres en ny kolbe til destillatet
- Med sidearm for tilslutning til vakuumforsyning
Tekniske data
Tekniske data
| Keglestørrelse | 14/23 |
| Til brug med (udstyr) | Kolbe |
| Højde (engelsk) | 4,33 tommer. |
| Højde (metrisk) | 110mm |
| Inkluderer | Sidearm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Bøj adapter |