Få mere at vide
Quickfit™ Pæreformet glastragt med glasnøgle og stilk med kegle
Description
Til brug i væske-væske ekstraktioner til at adskille (opdele) komponenterne i en blanding i to ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
- Overholder ISO 4800 Type 2
- Tragtstamme med kegle for nem tilslutning til Quickfit™ kolber osv
- Stophanen har en udskiftelig glasnøgle
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Øverst | 60mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Fællesnummer | 19/26 |
| Mængde | 1PK |
| Stophane | 1,5 mm; Glas |
| Produkttype | Skilletragt |