Få mere at vide
Quickfit™ Pæreformet glastragt med glasnøgle og stilk med kegle
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug i væske-væske ekstraktioner til at adskille (opdele) komponenterne i en blanding i to ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
- Complies with ISO 4800 Type 2
- Funnel stem with cone to allow easy connection to Quickfit™ flasks etc
- Stopcock features interchangeable glass key
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 50mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Keglestørrelse | 19/26 |
| Fællesnummer | 19/26 |
| Mængde | 1PK |
| Stophane | 1.5mm; Glass |
| Produkttype | Separating funnel |