Få mere at vide
Quickfit™ Pæreformet glastragt med glasnøgle og stilk med kegle
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug i væske-væske ekstraktioner til at adskille (opdele) komponenterne i en blanding i to ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
- Overholder ISO 4800 Type 2
- Tragtstamme med kegle for nem tilslutning til Quickfit™ kolber osv
- Stophanen har en udskiftelig glasnøgle
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 4800 |
| Keglestørrelse | 24/29 |
| Fællesnummer | 24/29 |
| Mængde | 1PK |
| Stophane | 4 mm; Glas |
| Produkttype | Skilletragt |