Få mere at vide
Quickfit™ Pæreformet glastragt med glasnøgle og stilk med kegle
Artikelnummer. 12090073
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12090073
Brand: Quickfit D2/01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i væske-væske ekstraktioner til at adskille (opdele) komponenterne i en blanding i to ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Overholder ISO 4800 Type 2
  • Tragtstamme med kegle for nem tilslutning til Quickfit™ kolber osv
  • Stophanen har en udskiftelig glasnøgle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 40mm
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Keglestørrelse 14/23
Fællesnummer 14/23
Mængde 1PK
Stophane 1,5 mm; Glas
Produkttype Skilletragt