Få mere at vide
Quickfit™ Pæreformet glastragt med glasnøgle og stilk med kegle
Artikelnummer. 12000083
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Keglestørrelse unitSize
12000083 50 ml 14/23 Hver
12020083 250 ml 19/26 Hver
12428856 500 ml 24/29 Hver
12090073 25 ml 14/23 Hver
12438846 50 ml 19/26 Hver
12408856 500 ml 19/26 Hver
12468846 100 ml 19/26 Hver
12448846 100 ml 14/23 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12000083 Leverandør Quickfit Leverandørnr. D2/11
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i væske-væske ekstraktioner til at adskille (opdele) komponenterne i en blanding i to ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Overholder ISO 4800 Type 2
  • Tragtstamme med kegle for nem tilslutning til Quickfit™ kolber osv
  • Stophanen har en udskiftelig glasnøgle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 50mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance ISO 4800
Keglestørrelse 14/23
Fællesnummer 14/23
Mængde 1PK
Stophane 1,5 mm; Glas
Produkttype Skilletragt