Få mere at vide
Quickfit™ Organisk kemi sæt
Artikelnummer. 12103112
Skift visning
Inkluderer:
Fem glasvarer inkluderer 50 ml pæreformet kolbe, to destillationshoveder, tre Liebig-kondensatorer, fire skruelågadaptere, fem modtageradaptere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12103112 Fem glasvarer inkluderer 50 ml pæreformet kolbe, to destillationshoveder, tre Liebig-kondensatorer, fire skruelågadaptere, fem modtageradaptere Hver
1 options
Artikelnummer. 12103112 Leverandør Quickfit Leverandørnr. 29BU/M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1538.25 DKK
    1245.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 293.11 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Startsæt - ideel til at introducere eleverne til de vigtigste teknikker inden for præparativ organisk kemi
  • Startsæt - ideel til at introducere eleverne til de vigtigste teknikker inden for præparativ organisk kemi
  • Indeholder 5 glasartikler alle i størrelse 14/23 Quickfit™ slebet glasfuger - giver maksimal fleksibilitet
  • Skala baseret på udgangsmateriale mængder op til 30g
  • Både tilbagesvalings- og destillationsenheder kan konstrueres
  • Indeholdt i en robust papkasse med skumgummiforing til produktbeskyttelse
Tekniske data
Produkttype Organisk kemi kit
Inkluderer Fem glasvarer inkluderer 50 ml pæreformet kolbe, to destillationshoveder, tre Liebig-kondensatorer, fire skruelågadaptere, fem modtageradaptere
Til brug med (applikation) Ideel til at introducere eleverne til de vigtigste teknikker inden for præparativ organisk kemi