Få mere at vide
Quickfit™ Reserve O-ring til PTFE-omrører
Description
Til brug med PTFE Omrører Gland
- Til brug med PTFE omrørerkirtler
- Passer til 6 mm røreaksel
- Leveres i pakker af 10 stk
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | PTFE omrørerkirtel |
| Produkttype | O-ring |
| Størrelse | 6 mm |