Få mere at vide
Scilabware Quickfit™ Multiple glasfugeadapter med to parallelle halse
Artikelnummer. 12425306
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12425306
Brand: Scilabware MA1/44
Forbind to apparater tæt sammen. De QuickFit™ adapter til flere glas med to parallelle halse er det perfekte valg.
Forbind to apparater tæt sammen. De QuickFit™ adapter til flere glas med to parallelle halse er det perfekte valg.
•With two parallel necks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 29/32
Materiale Borosilicate Glass
Produkttype Multiple neck adapter
Standard konusled nr. 29/32