Få mere at vide
Scilabware Quickfit™ Multiple glasfugeadapter med to parallelle halse
Artikelnummer. 12021603
Skift visning
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keglestørrelse Standard konusled nr. Pakningsstørrelse
12021603 24/29 19/26 Hver
12001603 14/23 14/23 Hver
12425306 29/32 29/32 Hver
12011603 19/26 19/26 Hver
12031603 24/29 24/29 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12021603 Leverandør Scilabware Leverandørnr. MA1/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 DKK
    422.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.82 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Forbind to apparater tæt sammen. De QuickFit™ adapter til flere glas med to parallelle halse er det perfekte valg.
Forbind to apparater tæt sammen. De QuickFit™ adapter til flere glas med to parallelle halse er det perfekte valg.
  • Med to parallelle halse
Tekniske data
Keglestørrelse 24/29
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Multi-hals adapter
Standard konusled nr. 19/26