Få mere at vide
Scilabware Quickfit™ Multiple glasfugeadapter med to parallelle halse
Artikelnummer. 12001603
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Standard konusled nr.:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12001603
Brand: Scilabware MA1/11
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbind to apparater tæt sammen. De QuickFit™ adapter til flere glas med to parallelle halse er det perfekte valg.
Forbind to apparater tæt sammen. De QuickFit™ adapter til flere glas med to parallelle halse er det perfekte valg.
•Med to parallelle halse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keglestørrelse 14/23
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Multi-hals adapter
Standard konusled nr. 14/23