Få mere at vide
Quickfit™ Mikroskala kit
Artikelnummer. 12414531
Skift visning
Inkluderer:
Luftkondensator, kappeforsynet kondensator, Tørrerør, Stillehoved, Termometeradapter, Modtager, Erlenmeyerkolbe 10mL, Erlenmeyerkolbe 25mL, Rundbundet kolbe 10mL, Rundbundet kolbe 25mL, Pæreformet kolbe 10mL, ''Pear''-kolbe formet 10mL, ''Pear 2'' hætte ringe, tætningsskiver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12414531 Luftkondensator, kappeforsynet kondensator, Tørrerør, Stillehoved, Termometeradapter, Modtager, Erlenmeyerkolbe 10mL, Erlenmeyerkolbe 25mL, Rundbundet kolbe 10mL, Rundbundet kolbe 25mL, Pæreformet kolbe 10mL, ''Pear''-kolbe formet 10mL, ''Pear 2'' hætte ringe, tætningsskiver 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 12414531 Leverandør Quickfit Leverandørnr. ML1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til eksperimenter med organisk kemi ved brug af milligram mængder af reagenser
  • Indeholder 12 glasvarer, der alle har 14/10 ledstørrelser for kompatibilitet
  • Brug kombination af standard Quickfit™ slebet glassamlinger sammen med gevindkoblinger, tætnings 'O' ringe og plastikskruelåg
  • Gevindforbindelsessystem eliminerer behovet for fedt, sparer plads, bruger klemmer og reducerer markant risikoen for, at glasvarer løsner sig under reaktioner
  • Tillader konstruktion af mange samlinger, herunder tilbagesvaling, destillation, fugtfølsomme reaktioner og fraktioneret destillation
  • Anbragt i robust Gratnells bakke med beskyttende skumindsats
Tekniske data
Inkluderer Luftkondensator, kappeforsynet kondensator, Tørrerør, Stillehoved, Termometeradapter, Modtager, Erlenmeyerkolbe 10mL, Erlenmeyerkolbe 25mL, Rundbundet kolbe 10mL, Rundbundet kolbe 25mL, Pæreformet kolbe 10mL, ''Pear''-kolbe formet 10mL, ''Pear 2'' hætte ringe, tætningsskiver
Produkttype Mikroskala kit