Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Metalholdeclips
Størrelse:
FG100
FG50
FG75
Diameter (metrisk) indvendig:
50 mm
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anvendes sammen med soxhlet-ekstraktorer, flade flangelåg og reaktionsbeholdere. Pyrex™ Quickfit™ Metalholdeclips påfører positivt tryk på begge overflader med fjedertrådsdesign.
- For securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels
- Stainless steel construction
Tekniske data
Tekniske data
| Stil | Spring wire design |
| Mængde | 1/Pk. |
| Type | Joint Clamp |
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med (udstyr) | Glassware with flat flange joints |
| Til brug med (applikation) | Securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels |
| Oversigt | Spring wire design |
| Størrelse | FG50 |
| Diameter (metrisk) indvendig | 50 mm |