Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Metalholdeclips
Artikelnummer. 11312015
Størrelse:
FG100
FG50
FG75
Diameter (metrisk) indvendig:
50 mm
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11312015
Brand: Pyrex™ JC100F
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med soxhlet-ekstraktorer, flade flangelåg og reaktionsbeholdere. Pyrex™ Quickfit™ Metalholdeclips påfører positivt tryk på begge overflader med fjedertrådsdesign.
  • Til fastgørelse af flade flangelåg til bredhalsede reaktionskolber og dyrkningsbeholdere
  • Rustfri stålkonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Type Ledklemme
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Glasvarer med flade flangesamlinger
Til brug med (applikation) Fastgørelse af flade flangelåg til reaktionskolber med bred hals og dyrkningsbeholdere
Oversigt Fjeder wire design
Størrelse FG100
Diameter (metrisk) indvendig 100 mm