Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Metalholdeclips
Størrelse:
FG100
FG50
FG75
Diameter (metrisk) indvendig:
50 mm
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anvendes sammen med soxhlet-ekstraktorer, flade flangelåg og reaktionsbeholdere. Pyrex™ Quickfit™ Metalholdeclips påfører positivt tryk på begge overflader med fjedertrådsdesign.
- Til fastgørelse af flade flangelåg til bredhalsede reaktionskolber og dyrkningsbeholdere
- Rustfri stålkonstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fælles klip |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Til model EX5/75 Soxhlet, 75 mm flad flangeboring |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelse af flade flangelåg til reaktionskolber med bred hals og dyrkningsbeholdere |
| Oversigt | Fjeder wire design |
| Størrelse | FG75 |
| Diameter (metrisk) indvendig | 75 mm |