Få mere at vide
Quickfit™ Metalklemmer til sfæriske samlinger
Til brug med (udstyr):
Kuglefuge størrelse S13
Kuglefuge størrelse S19
Sfærisk samlingsstørrelse S35
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Velegnet til arbejde med høj temperatur
- Fjederbelastet for at sikre afbalanceret positivt tryk til både kugle- og fatningsoverfladen
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/Pk. |
| Type | Sfærisk ledklemme |
| Materiale | Forniklet metal |
| Til brug med (udstyr) | Kuglefuge størrelse S19 |