Få mere at vide
Quickfit™ Plain Bend leveringsmodtager
Højde (metrisk):
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
140 mm
Keglestørrelse:
14/23
19/26
24/29
29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Quickfit™ Plain Bend Delivery Receiver-adaptere fås i en række keglestørrelser.
- Almindelig bøjning uden udluftning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Højde (engelsk) | 5,5 tommer |
| Keglestørrelse | 29/32 |
| Produkttype | Modtager adapter |